Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sample Kit
Sampling Systems™ SteriWare™ Sample Kit contains everything you need to take powder samples.
Marca:  Sampling Systems™ 8480A-30S
Codice prodotto. 15899511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Scoops are moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • The Scoop is made from FDA and EU acceptable PS
  • Sterile Sample Bag has volume of 900mL
  • Full batch traceability
  • Pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Sterile Sample Bags have a large writing area for recording the details of the sampling activity
Specifica
Specifica
Scoop and Sample Bag
30 mL scoop