Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
BIOPHARMA
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
87.00€ - 172.00€
Specifica
Product Type Disposable Scoop
Materiale Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17594586
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-30
30 mL
92.95€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
15839441
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-60
60 mL
145.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
17564586
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-125
125 mL
156.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
17574586
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-250
250 mL
136.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
17584586
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-2500
2500 mL
87.00€
pezzi 15
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
17468873
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-1000
1000 mL
117.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17408883
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8045R-500
50 mL
172.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Our disposable Red Scoops are a popular item for use in laboratory, production and quality work.
  • The bright red color means that they can be easily seen if left in the powder by mistake.
  • The Red scoops are perfect for food, chemical and pharma use.
  • Our complete range of disposable SteriWare™ powder scoops (spades) are manufactured and bagged in a class 100,000 cleanroom to ensure cleanliness.
  • They are designed to be used straight from the bag without the need for costly cleaning.
  • The sterile scoops have a sterility assurance level SAL 10-6.
  • PharmaScoops™ are ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
  • The scoops can be used straight from the bag.
  • The robust, ergonomic handles are positioned high up the body to keep the hand away from the powder.
  • The scoops are supplied with full documentation including batch certificate of conformity and irradiation certification for the sterilisation.
  • Made from food grade PS.
  • Conforms to the latest FDA and EU requirements.
  • BSE/TSE free.
  • Polystyrene (PS) is ideal for most applications as it is strong and rigid.
  • Huge range of sizes from 30 mL to 2500 mL
Specifica
Specifica
Disposable Scoop
Not Autoclavable
Non-sterile
Individually Bagged
Polystyrene
Reusable