Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
SteriWare multi-grip tweezers can be used as normal tweezers, but also have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
98.30€ - 164.00€
Specifica
Stile punta | Serrated, Flat |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Product Type | Tweezers |
Quantità (N. per custodia) | 50 Tweezers/Cs. |
Stile | Molded |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17942062
|
Sampling Systems™
8270A-200 |
203 mm | Non-sterile |
98.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17922122
|
Sampling Systems™
8270A-200S |
203 mm | Sterile |
153.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17932062
|
Sampling Systems™
8270A-300 |
303 mm | Non-sterile |
110.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17896387
|
Sampling Systems™
8270A-300S |
300 mm | Sterile |
164.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made from food grade polystyrene
- Individually bagged to prevent cross contamination
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
- Available in both sterile and non-sterile
Specifica
Serrated, Flat | |
Tweezers | |
Molded |
Polystyrene | |
50 Tweezers/Cs. |