Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
BIOPHARMA
Designed to take a 50mL sample from the sampling slot positioned near the tip of the sampler. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mono Slot Sampler is ideal for taking a single sample from free flowing powders and granules.
188.00€ - 245.00€
Specifica
Product Type Slot Sampler
Materiale HDPE
Include 20 per pack
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15859451
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8069H-1000
970 mm Non-sterile
222.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
15869451
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8069H-1000S
970 mm Sterile
245.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
15879451
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8069H-500
620 mm Non-sterile
188.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
15889451
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8069H-500S
620 mm Sterile
201.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the closed position
  • After leaving the sampler for several seconds to allow powder to enter, rotate handle to close the sampler
  • Deposit the sample into a suitable container
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Specifica
Slot Sampler
20 per pack
26 mm
HDPE
50 mL