Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo is ideal for taking cross sectional or point samples of liquids.
194.00€ - 214.00€
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Include Valve at both ends
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15601592
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8921H-1100S
225 mL 1100 mm Sterile
214.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15611592
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8921H-450S
80 mL 450 mm Sterile
203.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15809581
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8921H-450
80 mL 450 mm Non-sterile
194.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15899571
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8921H-1100
225 mL 1100 mm Non-sterile
200.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Suitable for taking cross sectional and point samples
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Available in 2 different lengths
  • Push the sampler into the product, ensuring the top and bottom are in the open position
  • Push the sampler against the base of the container to close the valve
  • Remove the sampler and pour out the liquid into a suitable container
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Specifica
Liquid Sampler
HDPE
Valve at both ends