Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle
Designed to meet the requirements of the Pharmaceutical and Hygienic industries. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle is a high quality, wide mouth bottle that includes a screw top.
75.15€ - 160.00€
Specifica
Product Type | Bottle |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Include | Individually Bagged |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15819571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-250 |
250 mL | Non-sterile |
77.40€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15829571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-250S |
250 mL | Sterile |
156.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15839571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-500 |
500 mL | Non-sterile |
75.15€
pezzi 37 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15849571
![]() |
Sampling Systems™
8890P-500S |
500 mL | Sterile |
160.00€
pezzi 37 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in 2 sizes
- Powder tight seal
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Specifica
Bottle | |
Polypropylene | |
Individually Bagged |