Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife is ideal for preparing samples as well as general laboratory use.
26.75€ - 64.50€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Monouso | Single-use |
Colore | White |
Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15561960
![]() |
Sampling Systems™
8039H-100S |
Sterile | Individually Bagged |
64.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15859421
![]() |
Sampling Systems™
8039A-100 |
Non-sterile | Bulk Bagged |
26.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15869421
![]() |
Sampling Systems™
8039H-100 |
Non-sterile | Individually Bagged |
50.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
HDPE | |
White | |
100 mm |
Single-use | |
160 mm |