Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jugs
Comfortably hold this jug due to its rounded handle. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jugs have a wide base, which makes them very stable.
71.55€ - 189.28€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
---|---|
Include | Individually Bagged |
Materiale | HDPE |
Monouso | Single-use |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15306785
![]() |
Sampling Systems™
8049H-2000S |
16 Per Box |
189.28€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15340024
![]() |
Sampling Systems™
8049H-2000 |
20 Per Box |
71.55€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
2000 mL | |
HDPE | |
No | |
129 mm |
Individually Bagged | |
Single-use | |
152 mm |