Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™ is ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
130.00€ - 219.00€
Specifica
Product Type | Disposable Scoop |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Include | Individually Bagged |
Monouso | Single-use |
Colore | Blue |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15458113
![]() |
Sampling Systems™
8045B-60S |
60 mL | Sterile |
146.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15819431
![]() |
Sampling Systems™
8045B-125 |
125 mL | Non-sterile |
156.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15829431
![]() |
Sampling Systems™
8045B-125S |
125 mL | Sterile |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15839431
|
Sampling Systems™
8045B-250 |
250 mL | Non-sterile | N/A | |||||
16691123
![]() |
Sampling Systems™
8045B-250 |
250 mL | Non-sterile |
151.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15849431
|
Sampling Systems™
8045B-250S |
250 mL | Sterile | N/A | |||||
16601133
![]() |
Sampling Systems™
8045B-250S |
250 mL | Sterile |
187.00€
pezzi 85 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15859431
![]() |
Sampling Systems™
8045B-60 |
60 mL | Non-sterile |
130.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
Disposable Scoop | |
Individually Bagged | |
Blue |
Polypropylene | |
Single-use |