Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Spoon Curved
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Suitable for a wide range of different media including powders, granulates, pastes and liquids. The angled spoon shape is also good for reaching into the corners of a container.
27.35€ - 33.85€
Specifica
Product Type Sampling Spoon
Materiale Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di maniglia Long-handled
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17230604
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5378-5010
Sterile
33.85€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17220604
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5378-5009
Non-sterile
27.35€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The long handle of the plastic spoon makes it possible to empty residue from large containers easily and can also reach into places that are hard to reach such as jerrycans with narrow necks.
  • PS
  • White
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
Sampling Spoon
Not Autoclavable
10 mL
Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
300 mm
Polystyrene
Long-handled
Single-use
10