Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Scoop
Can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.
34.75€ - 43.75€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 300 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17288630
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5013 |
50 mL | Non-sterile |
34.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17298630
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5014 |
50 mL | Sterile |
42.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17290604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5018 |
100 mL | Sterile |
43.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17280604
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5017 |
100 mL | Non-sterile |
36.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- The sampling scoop with long handle can be used to take samples of powders, granulates and pastes.
- The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.
- With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container.
- PS, white
- Individually packaged
- Handle length 300 mm
- For single use
- Clean room manufactured (clean room class 7)
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Polystyrene | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
300 mm |