Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Ladle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Suitable for taking samples of liquids and viscous media as well as powders and granulates. The ladle has a very smooth bottom and rounded corners. This makes it possible to reach into any corner of a container or to take medium directly from the bottom of the container.
32.80€ - 40.45€
Specifica
Product Type Sampler
Materiale Bio-PE
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Long Handle
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17218640
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5379-0026
Non-sterile
32.80€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17238640
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5379-1026
Sterile
40.45€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Product made from renewable raw materials
  • Bio-PE, white
  • Individually packaged
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
Sampler
Not Autoclavable
30 mL
Complies with EU food requirements and FDA regulations
Bio-PE
Long Handle
Single-use
300 mm