Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Spoons
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For sampling powders, granulates and fluids. Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Spoons are sterilized by gamma rays.
82.75€ - 91.40€
Specifica
Product Type Detectable Sampling Spoon
Materiale Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15684114
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5378-2011
2.5 mL 127 mm
82.75€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15694114
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
5378-2012
10 mL 170 mm
91.40€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Use of blue tools helps to meet requirements of HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
  • This is important criterion in food processing and production, and in animal feed and pharmaceutical industry
  • Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
  • Individually packaged for disposable use
  • Production, assembly and packaging according to clean room class 7
  • Can be detected by colour scanners, metal detectors or X-rays
Specifica
Specifica
Detectable Sampling Spoon
Not Autoclavable
Sterile
Sampling Powders, Granulates and Fluids
Polystyrene
Single-use