Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
39.85€ - 243.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Tipo | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Tipo | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11864722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30332 |
5 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
90.60€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11864712
|
Thermo Scientific™
WB30331 |
5 mL | White | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
80.75€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12427702
|
Thermo Scientific™
WB30311 |
5 mL | White | Standard | Diamond | N/A | |||
11894712
|
Thermo Scientific™
WB30321 |
7 mL | White | Weighing Boat | Square |
82.10€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11844712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30322 |
7 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Square |
95.25€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11333814
|
Thermo Scientific™
WB30205 |
7 mL | White | Standard | Square |
83.45€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12407702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30206 |
7 mL | Black | Standard | Square |
88.70€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11894702
|
Thermo Scientific™
WB30305 |
250 mL | Black | Standard | Square |
234.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11804712
|
Thermo Scientific™
WB30314 |
30 mL | White | Standard | Diamond |
93.55€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11824722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30315 |
30 mL | Black | Standard | Diamond |
116.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11874712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30334 |
30 mL | White | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
98.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11844722
![]() |
Thermo Scientific™
WB30335 |
30 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
94.85€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12437702
|
Thermo Scientific™
WB30317 |
100 mL | White | Standard | Diamond |
160.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11834722
|
Thermo Scientific™
WB30318 |
100 mL | Black | Standard | Diamond |
231.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12447702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30325 |
100 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Square |
239.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11884712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30337 |
100 mL | White | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
211.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11804722
|
Thermo Scientific™
WB30324 |
100 mL | White | Antistatic Weighing Dish | Square |
134.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12417702
![]() |
Thermo Scientific™
WB30255 |
100 mL | Black | Standard | Square |
130.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11854722
|
Thermo Scientific™
WB30338 |
100 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Diamond |
194.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11824712
|
Thermo Scientific™
WB30254 |
100 mL | White | Standard | Square |
130.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11854712
![]() |
Thermo Scientific™
WB30328 |
250 mL | Black | Antistatic Weighing Dish | Square |
238.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11814722
|
Thermo Scientific™
WB30327 |
250 mL | White | Antistatic Weighing Dish | Square |
243.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11834712
|
Thermo Scientific™
WB30304 |
250 mL | White | Standard | Square |
236.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
- Manufactured from high impact polystyrene
- Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
- Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
- Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
- Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
- Supplied nonsterile
Specifica
Flat | |
Polystyrene |