Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glass Plugged Pipettes in Individual Paper Peel Packaging
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes.
195.00€ - 983.00€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Graduato | Sì |
Lunghezza (sistema metrico) | 290 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11936988
|
Thermo Scientific™
7077-1N |
1 mL | 1/Pk., 800/Cs. |
983.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11946988
|
Thermo Scientific™
7077-2N |
2 mL | 1/Pk., 720/Cs. |
195.00€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11956988
|
Thermo Scientific™
7077-5N |
5 mL | 1/Pk., 720/Cs. |
934.00€
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11966988
|
Thermo Scientific™
7077-10N |
10 mL | 1/Pk., 600/Cs. |
934.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Perform applications with the chemical resistance of Pyrex™ borosilicate glass using Thermo Scientific™ Sterilin™ Plugged Pipettes, individually wrapped in paper peel packaging.
Not available in all geographic regions.
Features:- Sterilized by gamma irradiation
- Calibrated for delivery with the last drop expelled by blowing
- Features easy to read graduations
Ordering Information:
Product is not available in all geographic regions.
Specifica
Glass | |
Sterile | |
Sì | |
290 mm |