Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Flat Bottom Screw Cap Culture Tubes, Without Caps
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette per colture a fondo piatto in vetro borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ sono progettate per colture di tessuti e attività batteriologiche generiche.
381.00€ - 580.00€
Specifica
Tipo di design | Filettato |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con | Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali |
Tipo di etichetta | Nessuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11972348
![]() |
Corning™
99448-16 |
17 ml | 125 mm | 16 mm | 15-415 |
381.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10383613
![]() |
Corning™
99448-16 |
17 ml | 125 mm | 16 mm | 15-415 |
580.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11982348
![]() |
Corning™
99448-19 |
29.5 mL | 145 mm | 20 mm | 18-415 |
453.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10434733
![]() |
Corning™
99448-19 |
29.5 mL | 145 mm | 20 mm | 18-415 |
381.25€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Non trattate
- Finitura filettata per tappo a vite
- I tappi fenolici monouso sono venduti separatamente
- Ideali per l'uso con campioni sensibili alla liscivazione dalle provette in plastica
Specifica
Filettato | |
Sì | |
Nessuno | |
Non-sterile | |
No | |
Culture Tube |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Sì | |
Senza |