Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Coated wire holder for 509 & 510 bags
Sterilin Autoclave Bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
Marca:  Thermo Scientific™ S23C
Codice prodotto. 11399103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Sterilin Autoclave Bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
  • Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cardboard holder for 511 bags
Cardboard
1