Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
439.00€ - 610.69€
Specifica
Product Type | Liquid Sampler |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Diametro (sistema metrico) esterno | 2.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16876916
|
Bel-Art™
F37872-0450 |
80 mL | N/A | ||||||
16886916
|
Bel-Art™
F37872-0900 |
180 mL |
610.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16896916
|
Bel-Art™
F37872-1100 |
225 mL |
452.30€
pezzi 37 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Reaches into container while keeping hand clear of contents
- Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
- Color-coded end helps prevent handling errors
- Low-viscosity liquids enter easily through the 3 mm (0.125 in.) tip hole
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) pipettes heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
2.1 cm |