Learn More
Contec™ Panni sterili Polynit Heatseal LE
I panni sterili Polynit Heatseal LE Contec™ sono panni in 100% poliestere interlock lavorato a maglia indemagliabile con bordi sigillati
555.00€ - 565.00€
Specifica
Product Type | Panno |
---|---|
Materiale | Maglia di poliestere |
Colore | Bianco |
Bordi | Bordi sigillati |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16585360
![]() ![]() |
Contec™
LWLE0001 |
9 x 9 pollici | 10 panni/sacchetto, 50 sacchetti/confez. |
565.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16595360
![]() ![]() |
Contec™
LWLE0002 |
12 x 12 pollici | 10 panni/sacchetto, 36 sacchetti/confez. |
555.00€
pezzi 360 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Caratteristiche e vantaggi
- Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 5, aree a contatto con il prodotto
- Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia lavato produce livelli molto bassi di particelle e fibre
- I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
- Livello di endotossina certificato di <1 UE per panno, che li rende idonei all’uso nelle aree a contatto con il prodotto
- Un numero inferiore di panni per busta elimina gli sprechi
Specifica
Panno | |
Bianco | |
Sterile |
Maglia di poliestere | |
Bordi sigillati | |
A/B |