Learn More
Contec™ Sterile NeutraKlean Concentrate
BIOPHARMA
Contec Sterile NeutraKlean is a gentle and non-foaming, neutral detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms.
Marca:  Contec™ SBC015NK
Codice prodotto. 16416830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provided as a unit dose concentrate, Contec Sterile NeutraKlean Concentrate is designed to be diluted in 5 L water of suitable quality, making it a cost effective product for larger areas of the cleanroom. With a pH after dilution between 6.5 and 8.0, Contec Sterile NeutraKlean is ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
The product is 0.2 μm filtered and filled under Grade A air and bagged in a Grade C cleanroom and then gamma irradiated at no less than 25 kGy.
4 bottles are double bagged together, to provide easy entry into pharmaceutical cleanrooms.
Features & Benefits
  • Neutral pH after dilution makes it suitable for use in all areas of cleanroom
  • Filtered to 0.2 microns under Grade A airflow in a Grade C cleanroom ensures the product is free from contamination and particulates
  • Low foaming detergent action makes it ideal for use on floors/walls and benches
  • Sterile so ideal for high grade cleanrooms
  • Low level of surfactant ensures it is low residue which can easily be removed
  • Unit dose concentrate eliminates any dilution errors and ideal for use in large areas of cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Detergente neutro con acqua purificata
Sterile
Cap
150 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • CONTEC STERILE NEUTRAKLEAN CONCENTRATE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N DIMETHYLDECYLAMINE N OXIDE