Learn More
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles
BIOPHARMA
Store liquids and powders in a sterile environment with Sterile Liquid and Powder Bottles. Made from FDA and EU conforming HDPE/PP, these liquid tight containers are ideal for use in the pharmaceutical, food, and chemical industry. Available from stock in a range of sizes.
190.32€ - 441.00€
Specifica
Materiale HDPE
Imballaggio Individually Bagged
Sterilità Sterile
Bocca Wide, Threaded
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17524666
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8404H-250S
250 mL
207.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
17534666
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8404H-500S
500 mL
190.32€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
17504666
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8404H-1000S
1000 mL
278.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
17514666
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8404H-2000S
2000 mL
441.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • A range of high quality, Wide Mouth Sterile Bottles.
  • The bottles have a body made from HDPE and a screw on cap made from PP.
  • All polymers used for these bottles are made from FDA conforming polymers.
  • These sterile bottles are ideal for use in laboratories and production areas.
  • The bottles have a wide neck which makes them ideal when working with powders as well as liquids.
  • The packaging process takes place in a Class 7 Cleanroom and each bottle is packed into a laminate film bag.
  • After packing the bottles are sterilised by gamma irradiation.
  • Simply unwrap and use.
  • Made from FDA, EC 1935/2004, and EU 10/2011 conforming HDPE/PP.
Specifica
Specifica
HDPE
Individually Bagged
Sterile
Wide, Threaded