Learn More
Contec™ Etanolo denaturato sterile, 70%
Miscela di etanolo denaturato al 70% v/v con acqua purificata al 30%. L'alcol sterile al 70% a basso contenuto di endotossine Contec™ viene filtrato a 0,2 micron.
Marca: Contec™ SBT0570DEW
166.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- I livelli di endotossine garantiti di <0,25 EU/ml lo rendono ideale per l'uso nelle aree a contatto con il prodotto
- Il flusso d'aria laminare di grado A prodotto in conformità con GMP in camera bianca di grado C garantisce che l’alcol, il contenitore e la confezione siano privi di contaminazione e particolati
- Il sistema di protezione bag in bottle e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso.
- I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo - le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- Confezionato in doppio/triplo involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Sterilizzato con raggi gamma, quindi adatto per l’uso in camere bianche di grado A e B
Specifica
Etanolo denaturato con WFI | |
Non applicabile | |
Etanolo denaturato al 70% in WFI al 30% | |
8 x 0.5 L | |
0.5 L |
Spray liquido | |
Sterile | |
Flacone con erogatore spray | |
0,1 galloni |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P411-Conservare a temperature non superiori a °C/°F.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, propan-2-ol