Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
L'inchiostro resistente all'alcol isopropilico permette la pulizia dei sacchetti con fluidi per pulizia o sterilizzazione senza rischio di contaminazione incrociata da inchiostri per stampa. Il camice da laboratorio monouso sterile BioClean-D™ è dotato di bottoni, uno spacco posteriore e tre tasche. Sterilizzato mediante irradiazione gamma.
391.00€
Specifica
Materiale CleanTough Fabric
Colore Bianco
Stile polso Polsino aperto
Sterilità Sterile
N. di tasche 3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Misura petto (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Misura petto (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15218298
Vedere i documenti
Nitritex™
S-BDLC-S
Small 838.2 to 914.4 mm
391.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
15258298
Vedere i documenti
Nitritex™
S-BDLC-2XL
2X-Large 1143 to 1219.2 mm
391.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
15238298
Vedere i documenti
Nitritex™
S-BDLC-L
Large 914.4 - 990.6mm
391.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
15228298
Vedere i documenti
Nitritex™
S-BDLC-M
Medium 838.2 - 914.4 mm
391.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
15248298
Vedere i documenti
Nitritex™
S-BDLC-XL
X-Large 1066.8 to 1143 mm
391.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Single use offering excellent comfort and protection. The Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat features stud fastenings, a rear vent and three pockets. Sterilized by gamma irradiation.
  • Bottoni a pressione automatici, polsino aperto, spacco posteriore e tre tasche
  • Comodità e protezione eccezionale
  • Indumento monouso
  • Studiato e progettato con cura
  • Compatibile per l'uso in camere sterili Classe ISO 4
  • Basso rilascio di pelucchi, a lunga durata
  • L’inchiostro resistente a IPA garantisce una pulizia accurata con detergenti per pulizia e sterilizzazione senza la paura di contaminazioni incrociate da inchiostri da stampa
Specifica
Specifica
CleanTough Fabric
Polsino aperto
3
One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces)
Bianco
Sterile
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006