Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
In polietilene a prova di perdite e antistrappo. Sacchetti per campionamento Buerkle™ SteriBags™ sterilizzati, con apertura a strappo ed etichettabili.
Marca: Buerkle™ 5344-1650
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.- Sterilized
- Can be labelled
- Leakproof
- Save space
- Transparent
- With practical tear-open closure
- Proven millions of times
Specifica
1650 mL | |
Polyethylene | |
250/Pk. | |
Sample Bag |
Clear | |
Sterile | |
305 x 178 mm |