Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
BIOPHARMA
In polietilene a prova di perdite e antistrappo. Sacchetti per campionamento Buerkle™ SteriBags™ sterilizzati, con apertura a strappo ed etichettabili.
Marca:  Buerkle™ 5344-1651
Codice prodotto. 10724784
  • 287.00€ / pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.
  • Sterilized
  • Can be labelled
  • Leakproof
  • Save space
  • Transparent
  • With practical tear-open closure
  • Proven millions of times
Specifica
Specifica
1650 mL
Clear
Polyethylene
250/Pk.
178 mm
Tear-open
Ideal for Samples in Chemistry, Pharmaceuticals, Medicine, Veterinary Science and Foodstuffs
Sterile
305 mm
Sample Bag with Labeling Area
Documenti
Brochures
Flyers
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoJ104826 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/06/2025 Catalog Number5344-1651
Numero di lottoJ104647 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/06/2025 Catalog Number5344-1651
Numero di lottoJ104365 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/05/2025 Catalog Number5344-1651
Numero di lottoJ103657 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/03/2025 Catalog Number5344-1651
Numero di lottoJ103198 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/03/2025 Catalog Number5344-1651
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™ > Capacity: 1650 mL with labeling area