Learn More
Sonics Materials™ Microsonda bilicilindrico
Robust and reliable microtips and probes that intensify and radiate ultrasonic energy into a sample.
397.00€ - 458.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10754793
|
Sonics Materials™
630-0423 |
2 mm |
458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10131492
|
Sonics Materials™
630-0435 |
6 mm |
397.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Microtip probe, 2 mm, 0.1 mL to 5 mL
- Microtips and probes intensify and radiate the ultrasonic energy into the sample
- Smaller diameter tips produce greater intensity of cavitation, but the energy released is restricted to a narrower, more concentrated field
- Conversely, larger diameter tips produce lower intensity, but the energy is released over a greater area
- The larger the tip diameter, the larger the volume that can be processed, but at reduced intensity
Specifica
1 ciascuno |