Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
438.00€ - 2875.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15487854
|
Cole-Parmer™
36630-86 |
Reducing Sleeve |
438.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15447854
|
Cole-Parmer™
36630-87 |
Small Volume Test Tubes (1 mL) |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15487844
|
Cole-Parmer™
36630-83 |
Small Volume Test Tube (3 mL) |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11806752
|
Cole-Parmer™
36630-58 |
Reflux Head |
2875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software