Learn More
Bochem™ Stativo in acciaio
A norma DIN 12892
26.40€ - 52.95€
Specifica
Materiale Acciaio
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Include Filettatura M 10
Product Type Base del supporto
Dimensioni filo M10
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10199780
Vedere i documenti
Bochem™
5030
180 mm 100 mm 0.8 kg
26.40€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
10644711
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Bochem™
5031
210 mm 130 mm 1.3 kg
31.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
10038990
Vedere i documenti
Bochem™
5033
300 mm 150 mm 2.2 kg
40.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10411203
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Bochem™
5034
315 mm 200 mm 3 kg
52.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acciaio
  • Prodotto a norma DIN 12892
  • Filettatura M10
  • Un piedino regolabile
  • Verniciato
Specifica
Specifica
Acciaio
Filettatura M 10
M10
1 ciascuno
6 mm
Base del supporto
Verde