Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Steel Diamond Mortar
Heavy duty diamond mortar for effective crushing and pulverizing in the laboratory.
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 00460
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Option of inner diameter of 20 mm, 30 mm, and 40 mm
Specifica
30 mL | |
20 mm | |
Hardened Steel |
Hardened Steel | |
Mortar |