Learn More
Nabertherm™ Steel Collecting Pans
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
114.00€ - 220.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1100°C |
---|---|
Tipo | Collecting Pan |
Da utilizzare con (applicazione) | Muffle Furnaces |
Materiale | Steel |
Altezza (sistema metrico) | 2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11959755
|
Nabertherm™
691400149 |
22 cm | 33 cm |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11949755
|
Nabertherm™
691400147 |
22 cm | 23 cm |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11929755
|
Nabertherm™
691400145 |
15 cm | 13 cm |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11939755
|
Nabertherm™
691400146 |
19 cm | 16 cm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tmax: 1100°C
- Height: 20 mm
Specifica
1100°C | |
Muffle Furnaces | |
2 cm |
Collecting Pan | |
Steel |