Learn More
Bochem™ Steel Beaker with Rim and Spout
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 80 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Materiale | Steel |
Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
Include | Rim, Spout |
Tipo | Becher |