Learn More
STE buffer soln., Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K3
Codice prodotto. 15453059
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
STE buffer is a DNA resuspension and storage buffer used in plasmid Kits for plasmid purification and in some plasmid supplementary protocols. Used in DNA extraction, DNA electrophoresis and many other lab protocols.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Contains 100mM NaCl, 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
STE buffer soln.
Liquid
2 L
Soluble in water.