Learn More
Staurosporine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Staurosporine (staurosporin, CAS # 62996-74-1) is a bacterial alkyloid isolated from Streptomyces staurosporeus.
124.00€ - 772.00€
Identificatori chimici
CAS | 62996-74-1 |
---|---|
Formula molecolare | C28H26N4O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 466.541 |
Numero MDL | MFCD00077402 |
InChI Key | HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N |
Sinonimo | Antibiotic AM-2282 |
PubChem CID | 49831000 |
SMILES | CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15495139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.M^ |
1 mg |
124.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15485139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.#0 |
5 mg |
423.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15405149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62837.MA |
10 mg |
772.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Staurosporine is an indolocarbazole alkaloid capable of permeating cell membranes
- Staurosporine has anti-cancer properties that can induce apoptosis
- Staurosporine is a broad inhibitor of protein kinases, preventing growth and division cycles
Application
- Staurosporine is used for research on acute myeloid leukemia
- It is suitable for research applications including cell culture and biochemistry
Identificatori chimici
62996-74-1 | |
466.541 | |
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N | |
49831000 |
C28H26N4O3 | |
MFCD00077402 | |
Antibiotic AM-2282 | |
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC |
Specifica
Staurosporine | |
Powder | |
240°C to 243°C | |
C28H26N4O3 | |
1060573 | |
Antibiotic AM-2282 | |
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N | |
466.541 | |
466.54 |
Staurosporine | |
62996-74-1 | |
Yellow | |
MFCD00077402 | |
14,8802 | |
Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water. | |
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC | |
49831000 | |
≥99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H350
May cause cancer.
P201-P202-P280-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'rtecsNumber' : KD5084000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C
- Staurosporine
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.