Learn More
Starch, ACS reagent, soluble Codice prodotto.: 10730112
Starch, ACS reagent, soluble
Codice prodotto. 10730112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10730112
Marca: Thermo Scientific Acros 424495000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-84-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.297
Numero MDL MFCD00082026
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
Nota nome Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Punto di fusione 256.0°C to 258.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (90°C).
Quantità 500 g
Grado Reagente ACS
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.4% max.
Sensibilità Passes Test
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0470922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numero di lottoA0470923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numero di lottoA0471792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numero di lottoA0468679 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numero di lottoA0468678 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Titolo del prodotto
Starch, ACS reagent, soluble >