Learn More
Soluzione di salda d'amido
Click to view available options
Quantità:
100 ml
500 mL
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Informazioni di solubilità | Soluble in water |
Odore | Odorless |
Colore | Colorless |
pH | ±7 |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |