Learn More
Stannic Chloride, 5-Hydrate, Lump, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Stannic Chloride |
Nota nome | 5-Hydrate |
CAS | 10026-06-9 |
Forma fisica | Lump |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | Cl4H10O5Sn |
Numero MDL | MFCD00149864 |
Sinonimo | tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o |
InChI Key | KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.