Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, finished
For a rigid, self-supporting connection.
Marca:  DWK Life Sciences 286569808
Codice prodotto. 15971611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ double cores, ground, are an old, less common type of design according to DIN 12249 Form C. It primarily serves the purpose of saving material.
  • According to DIN 12249 Form C
  • Glass article with two sleeves enables material savings
  • Very low leakage rate
  • Minimized grease requirement
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50/Pk.
Installation in glass apparatus and devices
18 mm
1.8 mm