Learn More
Macherey-Nagel™ Assorbente in silice standard 60
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
42.30€ - 322.00€
Specifica
Dimensione del poro | ∼60 Å |
---|---|
Tecnica | Cromatografia su colonna |
Imballaggio | Contenitore di plastica |
Assorbente | Silice |
Area della superficie (sistema metrico) | ∼500 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10480902
|
Macherey-Nagel™
815380.1 |
Assorbente in silice standard 60 | 0.04 - 0.063 mm | 1 kg |
74.75€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10348963
|
Macherey-Nagel™
815381.1 |
Standard Silica 60 M Adsorbent | 0.04 to 0.063 mm | 1 kg |
67.55€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10448892
|
Macherey-Nagel™
815330.1 |
Standard Silica 60 Adsorbent | 0.063 to 0.2 mm | 1 kg |
42.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10013201
|
Macherey-Nagel™
815340.1 |
Standard Silica 60 Adsorbent | 0.1 to 0.2 mm | 1 kg |
74.75€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10394691
|
Macherey-Nagel™
815350.1 |
Standard Silica 60 Adsorbent | 0.2 to 0.5 mm | 1 kg |
51.90€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10438892
|
Macherey-Nagel™
815381.5 |
Standard Silica 60 M Adsorbent | 0.04 to 0.063 mm | 5 kg |
291.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10378361
|
Macherey-Nagel™
815380.5 |
Standard Silica 60 Adsorbent | 0.04 to 0.063 mm | 5 kg |
322.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Pore size ∼ 60 Å
- Pore volume ∼ 0.75 mL/g
- Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
- Highly porous
- Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
- Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
∼60 Å | |
Contenitore di plastica | |
∼500 m2/g |
Cromatografia su colonna | |
Silice | |
Cromatografia su colonna |