Learn More
Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.55€ - 44.65€
Specifica
Product Type | Cleaning Brush |
---|---|
Materiale maniglia | Aluminum |
Diametro (sistema metrico) setole | 30 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes with 15 to 30mm Diameter |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15859401
|
Sampling Systems™
8020A-1100 |
1100 mm |
31.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15869401
|
Sampling Systems™
8020A-1600 |
1600 mm |
38.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15879401
|
Sampling Systems™
8020A-2100 |
2100 mm |
44.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15889401
|
Sampling Systems™
8020A-600 |
600 mm |
25.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Hygienic nylon brushes
- Robust aluminum handle
- Standard brush shape
Especificaciones
Cleaning Brush | |
Aluminum | |
30 mm | |
Tubes with 15 to 30mm Diameter |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.