Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE23338
Codice prodotto. 12459530
  • 134.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
3 x 5
Stainless Steel
Upright Freezers
130 mm (Box)
Boxes
15
683 x 140 x 401 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height > Holds: 15 Boxes (3 x 5)