Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE23336
Codice prodotto. 12439530
  • 120.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
2 x 5
Stainless Steel
Upright Freezers
130 mm (Box)
Boxes
10
683 x 140 x 268 mm