Learn More
BRAND™ Standard Ground Joint Funnel
Half-round body
Marca: BRAND™ 94905
43.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
40 mm | |
Stem for NS 14/23 | |
Standard Ground Joint Funnel |
Polypropylene | |
10 |