Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Extension Set
Simplify process connectivity and enable greater efficiency for most upstream and downstream process operations.
217.00€ - 1185.00€
Specifica
Content And Storage Approved for storage at ambient conditions (15°C to 30°C).
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Stile dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
17850677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31083.03
12.7mm (1/2 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 5m (16.4 ft)
1185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17830617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31079.02
3.2mm (1/8 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 2.5m (8.2 ft)
710.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17820617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31079.03
3.2mm (1/8 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 5m (16.4 ft)
533.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17850617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31080.01
6.35mm (1/4 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 1m (3.25 ft)
281.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17840617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31080.02
6.35mm (1/4 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 2.5m (8.2 ft)
217.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17830677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31080.03
6.35mm (1/4 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 5m (16.4 ft)
851.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17810677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31081.01
6.35mm (1/4 in) ID, 2.4mm (3/32 in) wall, C-Flex 374, 1m (3.25 ft)
585.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17860617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31081.02
6.35mm (1/4 in) ID, 2.4mm (3/32 in) wall, C-Flex 374, 2.5m (8.2 ft)
667.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17880617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31081.03
6.35mm (1/4 in) ID, 2.4mm (3/32 in) wall, C-Flex 374, 5m (16.4 ft)
805.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17870617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31082.01
9.52mm (3/8 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 1m (3.25 ft))
610.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17840677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31082.02
9.52mm (3/8 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 2.5m (8.2 ft)
774.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17810617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31079.01
3.2mm (1/8 in) ID, 1.6mm (1/16 in) wall, C-Flex 374, 1m (3.25 ft)
1150.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17860677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31082.03
9.52mm (3/8 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 5m (16.4 ft)
820.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17810627
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31083.01
12.7mm (1/2 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 1m (3.25 ft)
366.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17890617
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SH31083.02
12.7mm (1/2 in) ID, 3.2mm (1/8 in) wall, C-Flex 374, 2.5m (8.2 ft)
376.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
  •  One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
  • Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
  • Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
  • Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Specifica
Specifica
Approved for storage at ambient conditions (15°C to 30°C).