Learn More
Standard Buffer Solution pH 7, SI Analytics™
SI Analytics™ Standard Buffer Solution pH 7 resists changes in pH when small quantities of an acid or an alkali are added to it.
34.00€ - 194.00€
Specifica
Punti di ebollizione | 101°C |
---|---|
Colore | Colorless |
Densità | 1.01g/cm3 |
pH | 7 |
Forma fisica | Liquid |
Formulazione | Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid |
Odore | Odroless |
Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
Sterilità | Sterile |
Pressione del vapore | 23hPa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10131311
|
SI Analytics
285138221 |
60 Ampules |
194.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11954719
|
SI Analytics
285138049 |
250 mL |
34.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
101°C | |
1.01g/cm3 | |
Liquid | |
Odroless | |
Sterile | |
Fully miscible in water |
Colorless | |
7 | |
Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid | |
FIOLAX™ Ampules | |
23hPa |