Learn More
Standard Buffer Solution pH 4, 7 and 10.01, SI Analytics™
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 x 20 Ampules
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Amber |
Densità | 1.01g/cm3 |
pH | 4, 7, 10.01 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 3 x 20 Ampules |
Formulazione | Water, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate |
Odore | Odorless |
Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
Sterilità | Sterile |