Learn More
Standard Buffer Solution pH 4, SI Analytics™
SI Analytics™ Standard Buffer Solution pH 4 resists changes in pH when small quantities of an acid are added to it.
34.00€ - 194.00€
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
---|---|
Colore | Yellow |
Densità | 1.01g/cm3 |
pH | 4 |
Forma fisica | Liquid |
Formulazione | Water, potassium hydrogenphthalate |
Odore | Odorless |
Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
Sterilità | Sterile |
Pressione del vapore | 23hPa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10222451
|
SI Analytics
285138213 |
60 Ampules |
194.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10272711
|
SI Analytics
285138032 |
250 mL |
34.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10590162
|
SI Analytics
285138727 |
1000 mL | N/A | ||||||
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hydrogenphthalate
- Store tigthly sealed at temperatures between 15°C and 25°C
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Rinse off of bigger amounts into drains or the aquatic environment may lead to decreased pH-values. A low pH-value harms aquatic organisms. In the dilution of the use-level the pH-value is considerably increased, so that after the use of the product the aqueous waste, emptied into drains, is only low water-dangerous
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
100°C | |
1.01g/cm3 | |
Liquid | |
Odorless | |
Sterile | |
Fully miscible in water |
Yellow | |
4 | |
Water, potassium hydrogenphthalate | |
FIOLAX™ Ampules | |
23hPa |