Learn More
Bochem™ Forbici in acciaio inox con impugnatura in plastica
Impugnature ergonomiche.
23.05€ - 34.35€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10303951
|
Bochem™
4250 |
190 mm |
23.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10498242
|
Bochem™
4251 |
210 mm |
34.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Maniglia in plastica all'esterno
- Maniglia in metallo durevole
- Lama in acciaio inox
Specifica
Forbici universali | |
Acciaio inox |