Learn More
Azpack™ Clip per tubi in acciaio inox
Twist nut to constrict and release tubing. Azpack™ Stainless Steel Tubing Clips are designed to distribute and apply pressure evenly.
Marca:  Azpack™ 11308103
Codice prodotto. 11308103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Double-banded ring for even pressure
  • Nut and bolt included to apply proper compression
Specifica
Specifica
Tubing Clamp
Tightening bolt
Double-banded Ring
Stainless Steel (H10 304, A2)
13 to 17 mm