Learn More
Fisherbrand™ Scaffolding Tubes with End Plugs
Provides for sturdy scaffolding construction in the laboratory. Fisherbrand™ Scaffolding Tubes with End Plugs are manufactured from durable stainless steel.
13.95€ - 47.80€
Specifica
Materiale Acciaio inox
Product Type Tube
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11592662
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2121/13
1000 mm
33.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
11502672
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2121/43
1500 mm
47.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
11582662
Vedere i documenti
Fisherbrand™
2121/33
250 mm
13.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Approx. 13mm diameter
  • Available in a range of lengths
  • Fits with Fisherbrand scaffolding connectors and foot adapters
Specifica
Specifica
Acciaio inox
Tube
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scaffolding Tubes with End Plugs