Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Intermediate Rings
57.40€ - 228.00€
Specifica
Product Type Test Sieve Intermediate Ring
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10156981
Vedere i documenti
RETSCH
60.935.000100
100 mm dia. x 40 mm H
57.40€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
10790473
Vedere i documenti
RETSCH
60.935.000305
305 mm dia. x 40 mm H
108.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11964432
Vedere i documenti
RETSCH
60.935.000450
450 mm dia. x 100 mm H
228.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
10563922
Vedere i documenti
RETSCH
60.935.000400
400 mm dia. x 65 mm H
201.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Specifica
Test Sieve Intermediate Ring
Stainless Steel